Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lidocaine |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Forma física | Polvo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.34 |
| Grado | No disponible |