Learn More
R&D Systems™ Lidocaine
Código de producto. 18746426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18746426 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18746426 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3057/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.62€
    67.20€ / 10 miligramos
    Ahorro 7.42€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Lidocaine is an anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 137-58-6
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H22N2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Tipo de producto Channel Blocker
Pureza 99%