Learn More
Lidocaína 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30464046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464046 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464046 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0102.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Lidocaína 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine
CAS 137-58-6
Nombres de analitos o componentes Lidocaine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H22 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
Fórmula InChI InChI=1 S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9 H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 234.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 234,1732 g/mol