Learn More
Clorhidrato de lidamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lidamidine Hydrochloride |
| CAS | 65009-35-0 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N4 O . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(2,6-Dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]urea Hydrochloride (1:1), Urea, N-(2,6-dimethylphenyl)-N'-[imino(methylamino)methyl]-, monohydrochloride (9CI), Lidamidine Hydrochloride, Lidarral, Smodin, WHJR 1142A, WHR 1142A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N4O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)14-11(16)15-10(12)13-3;/h4-6H,1-3H3,(H4,12,13,14,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CNC(=N)NC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dimetilfenil)-3-(N-metilcarbamimidoil)urea;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 256.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1091 |