Learn More
Buerkle™ Tapa para contenedores redondos
Código de producto. 17998441 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9,65 in
18,5 in
21,65 in
27,17 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
17998441 9,65 in cada uno
17860974 18,5 in cada uno
17880974 21,65 in cada uno
17806414 27,17 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17998441 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 34900141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    102.45€ / paquete de 1
    Ahorro 10.55€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Tapa para Buerkle contenedores de forma redonda.
  • L-LDPE (LDPE lineal), transparente
  • A prueba de roturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 9,65 in
Tipo Tapa del tanque