Learn More
Gilac™ Tapa con asa para recipiente redondo de contacto con alimentos HACCP
Código de producto. 17998691
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
50 L Round HACCP Food Contact Container
Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L
Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17998691 Amarillo Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L cada uno
17978951 Blanco Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L cada uno
17948741 Azul 50 L Round HACCP Food Contact Container cada uno
17968661 Verde Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L cada uno
17968741 Rojo Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L cada uno
17988831 Blanco Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L cada uno
17958911 Amarillo Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L cada uno
17938581 Azul Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L cada uno
17958581 Rojo Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L cada uno
17968651 Verde Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 75 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17998691 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G613323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.65€
    15.63€ / paquete de 1
    Ahorro 8.02€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Tapa con asa para contenedor HACCP redondo.
  • Tapa con asa para contenedor HACCP redondo.
Especificaciones
Tipo de producto Tapa de contenedor de alimentos HACCP
Material Polietileno
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Recipiente redondo HACCP para contacto con alimentos de 50 L