Learn More
Labconco™ Tapa para liofilizador FreeZone
Código de producto. 17281134 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Liofilizador FreeZone
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17281134 Liofilizador FreeZone cada uno
1 options
Código de producto. 17281134 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7532900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    124.55€ / paquete de 1
    Ahorro 2.45€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Tapa de repuesto para liofilizador FreeZone
  • Tapa de repuesto para liofilizador FreeZone.
  • Tapa de 1,9 cm (3/4 pulg), tapa de 35,5 cm (14 pulg) de diámetro que se adapta a cámaras de secado y cámaras de colector FreeZone.
Especificaciones
Tipo Tapa
Capacidad (métrico) Hasta 18 l
Intervalo de temperatura (métrico) De -105 °C a +170 °C
Material Acrílico
Para utilizar con (equipo) Liofilizador FreeZone
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 355,6 mm