Learn More
Gilac™ Tapa para contenedor de contacto con alimentos de 50 L con asas negras y tina pequeña de 35 L
Descripción
- Tapa para contenedor de contacto alimentario de 50 L con asas negras (G030621) y cubeta pequeña de 35 L (G608121).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapa |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Tapa del contenedor |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Altura (imperial) | 1,6 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 17,9 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 455 mm |