Learn More
Gilac™ tapa para bandeja plana de 5 l;
Código de producto. 15465084
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
15465084 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 15465084 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G160241
Tapa transparente para bandeja plana de 5 l.
  • Tapa de doble función para bandejas planas
  • Cierre y ventilación que evitan la salida de olores
  • El contenido se puede ver a través de la tapa
Especificaciones
Tipo Tapa del depósito
Material Polipropileno
Color Transparente
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de alimentos
Longitud (imperial) 17,5 in
Longitud (métrico) 445 mm
Anchura (imperial) 11,4 in
Anchura (métrico) 290 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 15 mm
Peso (imperial) 0.5 lb.
Peso (métrico) 0.2 kg
Intervalo de temperatura (imperial) -4 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a +90 °C