Learn More
Licofelone, TRC
Código de producto. 30478103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478103 1 mg 1 miligramo
30475198 5 mg 5 miligramos
30483504 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3977301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156897-06-2
Fórmula molecular C23 H22 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 379.88
Sinónimo 1H-Pyrrolizine-5-acetic acid, 6-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-phenyl-, Licofelone, ML 3000, [2,2-Dimethyl-6-(4-chlorophenyl)-7-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-5-yl]acetic acid
Nombre IUPAC 2-[2-(4-clorofenil)-6,6-dimetil-1-fenil-5,7-dihidropirrolicina-3-il]ácido acético
SMILES CC1(C)Cc2c(c3ccccc3)c(c(CC(=O)O)n2C1)c4ccc(Cl)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Licofelone
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H22ClNO2/c1-23(2)13-19-22(15-6-4-3-5-7-15)21(16-8-10-17(24)11-9-16)18(12-20(26)27)25(19)14-23/h3-11H,12-14H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1339