Learn More
Licochalcone C, MedChemExpress
Código de producto. 16471388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471388 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0374
MedChemExpress Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Licochalcone C could inhibit α-glucosidase, with IC50s of <100 nM and 92.43 μM for α-glucosidase and protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Licochalcone C
CAS 144506-14-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (98.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C=C/C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)\C)=C2OC
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.4
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism