Learn More
Licochalcone A, MedChemExpress
Descripción
Licochalcone A (LCA), a flavonoid isolated, presents obvious anti-cancer effects, displays broad-spectrum inhibition against UDP-glucuronosyltransferases (UGTs). Licochalcone A (LCA) exhibits strong inhibitory effects against UGT1A1, 1A3, 1A4, 1A6, 1A7, 1A9, and 2B7 (both IC50 and Ki values lower than 5 μM) .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Licochalcone A |
| CAS | 58749-22-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H22O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Licochalcone-A |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (91.61 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(O)C=C1)/C=C/C2=CC(C(C)(C)C=C)=C(O)C=C2OC |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Mostrar más |