Learn More
Berthold Technologies Licencia para FB12/Sirius Software
Código de producto. 31777426 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayos de luminiscencia
Código de producto. Para utilizar con (aplicación)
31777426 Ensayos de luminiscencia
1 options
Código de producto. 31777426 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 84113
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Licencia de software para soportar protocolos de control y medición de instrumentos en un PC con Windows.
  • El software básico para PC solo permite la medición de muestras
  • Los cálculos de datos deben realizarse por separado (por ejemplo, en Excel)
  • La licencia Sirius 2 para el software FB12/Sirius para PC (Microsoft Windows) incluye:
  • Protocolo de ensayo único
  • Protocolo de ensayo dual
  • Protocolo de cinética simple
  • Protocolos cinéticos múltiples
  • Protocolo de corte
  • Cálculo de réplicas
  • Resta en blanco
  • Funciones adicionales de procesamiento de datos
Especificaciones
Tipo Software
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526
Requisitos del sistema Windows 10 o versiones posteriores