Learn More
R&D Systems™ Liarozole hydrochloride
Código de producto. 18075202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075202 10 mg 10 miligramos
18034632 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18075202 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2705/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks retinoic acid metabolism
Cytochrome P450 inhibitor. Inhibits several cytochrome P450 enzymes including aromatase (CYP19) and retinoic acid 4-hydroxylase (CYP26). Blocks retinoic acid metabolism (retinoic acid metabolism blocking agent, RAMBA). Displays antitumor activity against androgen-dependent and independent rat prostate carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145858-50-0
Fórmula molecular C17H14Cl2N4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Liarozole hydrochloride
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.23
Pureza >99%
Peso molecular 345.227