Learn More
Corning™ Controlador de pipeteado de batería de iones de litio
Código de producto. 11921961 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Controlador de pipeta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11921961 Controlador de pipeta cada uno
1 options
Código de producto. 11921961 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4092
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides 4.5 hours of continuous use with LI-Ion battery. Corning™ Stripettor™ Plus Pipetting Controller is comfortable, lightweight and designed for use with ost brands of serological pipets.
  • Speed range is adjustable via a control wheel on the back of the instrument, and aspirating and dispensing can be finely controlled by the pressure-sensitive buttons
  • A battery indicator light lets the user know when it’s time to recharge; the Stripettor Plus can be used while charging
  • The charging stand allows storage on its back, even with pipet inserted
  • Ergonomic, comfortable design
  • Includes wall hanger, charging stand, charging power supply and hydrophobic, PTFE 0.2 μm filters
  • Settings for blow out or slow “gravity” dispensing
  • Compatible with pipets from 1 mL to 100 mL
  • Fast aspiration and dispensing speed at highest setting: 25 mL in 2.5 seconds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Velocidad de dispensación 25 ml en 2.5 segundos
Tipo Controlador de pipeta
Tipo de filtro PTFE
Requisitos eléctricos Cargador
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz