Learn More
LHF-535, MedChemExpress
Código de producto. 16497407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497407 5 mg 5 miligramos
16465526 100 mg 100 miligramos
16460987 50 mg 50 miligramos
16454698 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112762
MedChemExpress LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.
LHF-535 is an antiviral agent extracted from patent WO2013123215A2, Compound 38, has EC50s of <1 μM, <1 μM, <1 μM, and 1-10 μM for Lassa, Machupo, Junin, and VSVg virus, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LHF-535
Forma física Solid
CAS 1450929-77-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H28N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 96.67 mg/mL (234.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C)(C)C1=CC=C(/C=C\C2=CC=C3C(N=CN3C4=CC=C(OC(C)C)C=C4)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 412.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.52
Porcentaje de pureza 99.2%