Learn More
Gibco™ Medio basal LHC (1X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11524556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11524556 500 mL 500 ml
11534556 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11524556 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12677019
Medio basal LHC (1X)
Los medios sin suero LHC son los productos más utilizados para el cultivo de células epiteliales bronquiales. Para una máxima flexibilidad y comodidad, ofrecemos estos productos con o sin suplementación.
Medio basal LHC (1X), aplicaciones líquidas
:
Formulado para el crecimiento de células epiteliales bronquiales con suplementos adicionales.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
De 2 ° a 8 °C.
Vida útil:
12 meses
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Medio LHC-8 y medio LHC-9
Aplicaciones:
Diseñado específicamente para el crecimiento de células epiteliales bronquiales, como IB3-1, S9 y C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales) y BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) para el asma, la alergia, el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, la investigación pulmonar y del cáncer de esófago sin necesidad de suplementos adicionales.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pruebas de rendimiento en un ensayo de crecimiento con células BEAS-2B.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
-5° C a -20 °C.
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Referencias:
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales), BBE (células epiteliales bronquiales bovinas)
Tipo de célula Células epiteliales (bronquiales)
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio basal LHC
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Especie vacuna/bovina, humana
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos