Learn More
Gibco™ LHC-9 Medium (1X)
Código de producto. 11508866 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11508866 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11508866 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12680013
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio LHC-9 (1X)
Los medios sin suero LHC son los productos más utilizados para el cultivo de células epiteliales bronquiales. Para una máxima flexibilidad y comodidad, ofrecemos estos productos con o sin suplementación.
Medio basal LHC (1X), aplicaciones líquidas
:
Formulado para el crecimiento de células epiteliales bronquiales con suplementos adicionales.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
De 2 ° a 8 °C.
Vida útil:
12 meses
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Medio LHC-8 y medio LHC-9
Aplicaciones:
Diseñado específicamente para el crecimiento de células epiteliales bronquiales, como IB3-1, S9 y C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales) y BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) para el asma, la alergia, el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, la investigación pulmonar y del cáncer de esófago sin necesidad de suplementos adicionales.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Pruebas de rendimiento en un ensayo de crecimiento con células BEAS-2B.
Condiciones de almacenamiento recomendadas:
-5° C a -20 °C.
Uso previsto
Uso exclusivo en investigación
Referencias:
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales), BBE (células epiteliales bronquiales bovinas)
Tipo de célula Células epiteliales
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio LHC-9
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos