Learn More
Gibco™ LHC-8 Medium (1X), without gentamicin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11598856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11598856 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11598856 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12679015
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medio LHC-8 (1X), sin gentamicina
Los medios sin suero LHC son los productos más utilizados para el cultivo de células epiteliales bronquiales. Este es un medio suplementado. Para la máxima flexibilidad y comodidad, también ofrecemos el medio basal LHC.
Aplicaciones:
Diseñado específicamente para el crecimiento de células epiteliales bronquiales, como IB3-1, S9 y C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales) y BBE (células epiteliales bronquiales bovinas) para el asma, la alergia, el cáncer de pulmón, la fibrosis quística, la investigación del cáncer pulmonar y de esófago sin necesidad de suplementos adicionales.
Pruebas de rendimiento y calidad:
Rendimiento probado en un ensayo de crecimiento con células BEAS-2B.
Referencias:
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (células epiteliales bronquiales humanas normales), BBE (células epiteliales bronquiales bovinas)
Tipo de célula Células epiteliales
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio LHC-8
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin gentamicina
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Antibióticos incluidos No lleva sulfato de gentamicina
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos