Learn More
LH846, MedChemExpress
Código de producto. 16459307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459307 5 mg 5 miligramos
16446758 10 mg 10 miligramos
16442837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16459307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15704
MedChemExpress LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LH846
Forma física Powder
CAS 639052-78-1
Color Pale Purple
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H13ClN2OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (142.04 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC(Cl)=C(C)C=C2S1)CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 316.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.81
Porcentaje de pureza 98.0%