Learn More
LH beta Antibody (rLHb/1613), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18366532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18366532 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18366532 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP314111F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
LH beta Monoclonal specifically detects LH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LH beta
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rLHb/1613
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CGB4, hLHB, interstitial cell stimulating hormone, beta chain, LSH-B, LSH-beta, luteinizing hormone beta polypeptide, luteinizing hormone beta subunit, lutropin beta chain, lutropin subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human LH beta protein (Uniprot: P01229)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus