Learn More
LH, alpha Mouse, Clone: LHa/756, enQuireBio™
Código de producto. 15969767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15969767 100 μg 100 microgramos
15959767 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15969767 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 1081MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno LH, alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cytoplasmic, secreted
Clasificación Monoclonal
Clon LHa/756
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_000726
Símbolos de los genes LHA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length hLH alpha protein
Peso molecular del antígeno 13kDa
Control positivo Anterior Pituitary
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1081
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ