Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo LH-4000
Código de producto. 10705424 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 1.000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10705424 4 x 1.000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10705424 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75006475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3515.00€
    3280.00€ / paquete de 1
    Ahorro 235.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Trabaje según los parámetros de los protocolos existentes con este rotor de centrífuga, que es compatible con aplicaciones de procesamiento de muestras con una capacidad de 1,5 a 250 ml.
Trabaje según los parámetros de los protocolos existentes con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ LH-4000, que es compatible con múltiples aplicaciones de procesamiento de muestras. Elija entre los cestillos redondos o DoubleSpin con una amplia variedad de adaptadores disponibles para una capacidad flexible de 1,5 a 250 ml.
Información para pedidos:
Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75006476) y los cestillos e insertos. Los adaptadores de tubos y el adaptador para microplacas para el cestillo DoubleSpin también se solicitan por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 5500i.
Nota:
Solo para su uso en la versión de 230 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción LH-4000 rotor de ángulo fijo
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 1.000 ml
RCF máx. 5.346 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Radio (métrico) 215 mm
Radio mín. (métrico) 88 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Cestillos redondos (75006477) y cestillo DoubleSpin (75006478) con biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido
RCF mín. 2.487 x g
Biocontainment Sí