Learn More
LGX 818, TRC
Código de producto. 30010374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010374 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30010374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3976555MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Encorafenib
CAS 1269440-17-6
Fórmula molecular C22 H27 Cl F N7 O4 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Carbamic acid, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-, methyl ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate, Encorafenib, LGX 818, NVP-LGX 818NXA, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, LGX 818, N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-Chloro-2-fluoro-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-1-methylethyl]-carbamic Acid Methyl Ester, (S)-Methyl [1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(methylsulfonamido)phenyl]-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClFN7O4S/c1-12(2)31-11-16(17-6-7-25-21(28-17)26-10-13(3)27-22(32)35-4)20(29-31)15-8-14(23)9-18(19(15)24)30-36(5,33)34/h6-9,11-13,30H,10H2,1-5H3,(H,27,32)(H,25,26,28)/t13-/m0/s1
SMILES COC(=O)N[C@@H](C)CNc1nccc(n1)c2cn(nc2c3cc(Cl)cc(NS(=O)(=O)C)c3F)C(C)C
Nombre IUPAC metilo N-[(1S)-2-[[4-[3-[5-cloro-2-fluoro-3-(metanesulfonamido)fenil]-1-isopropil-pirazol-4-il]pirimidina-2-il]-1-metil-etil]carbamato
Peso molecular (g/mol) 540.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.1518