missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LGSN Polyclonal Antibody

Código de producto. 15734511 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15734511 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15734511 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IISFPALTFL NNHDQPFMQE LVDGLYHTGA NVESFSSSTR PGQMEISFLP EFGISSADNA FTLRTGVKEV ARKYNYIASF FIETGFCDSG I Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 89%.

May act as a component of the cytoskeleton or as a chaperone for the reorganization of intermediate filament proteins during terminal differentiation in the lens. Does not seem to have enzymatic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LGSN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica LGSN
N.º de referencia del gen Q5TDP6
Alias de gen GLULD1; glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase) domain containing 1; glutamate-ammonia ligase domain-containing protein 1; Lengsin; lengsin, lens protein with glutamine synthetase domain; Lens glutamine synthase-like; LGS; LGSN
Símbolos de los genes LGSN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human LGSN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94881).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51557
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.