Learn More
LGK974, MedChemExpress
Código de producto. 16497388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497388 10 mg 10 miligramos
16417366 100 mg 100 miligramos
16409867 5 mg 5 miligramos
16493417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17545
MedChemExpress LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
LGK974 (WNT974) is an orally bioavailable and specific Porcupine (PORCN) inhibitor with an IC50 of 0.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LGK974
CAS 1243244-14-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo WNT974
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (80.72 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=NC=CN=C2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(C)=NC=C4)C(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death