Learn More
LGD-6972, MedChemExpress
Código de producto. 16495906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495906 100 mg 100 miligramos
16481447 50 mg 50 miligramos
16471269 1 mg 1 miligramo
16465238 10 mg 10 miligramos
16457957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12525
MedChemExpress LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
LGD-6972 is a selective and orally active glucagon receptor antagonist. LGD-6972 has the potential for type 2 diabetes research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LGD-6972
CAS 1207989-09-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H46N2O5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCS(=O)(O)=O)C1=CC=C(C[C@H](C2=CC=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C=C2)C(NC4=CC=C(C5=C(C)C=C(C)C=C5C)C=C4)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 702.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 702.9
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism