Learn More
LGD-4033, TRC
Código de producto. 30004477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004477 25 mg 25 miligramos
30005883 10 mg 10 miligramos
30010352 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL39762025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1165910-22-4
Fórmula molecular C14 H12 F6 N2 O
Peso molecular (g/mol) 338.25
Sinónimo Benzonitrile, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, LGD-4033, VK5211, Ligandrol
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]pirrolidina-1-il]-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES O[C@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LGD-4033
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.0854
Porcentaje de pureza >95%