Learn More
LGD 3303, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-chloro-2-ethyl-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-6H-pyrrolo[3,2-f]quinolin-7-one |
| CAS | 917891-35-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 Cl F3 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9-Chloro-2-ethyl-3,6-dihydro-1-methyl-3-(2,2,2-trifluoroethyl)-7H-pyrrolo[3,2-f]quinolin-7-one, LGD 3303 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClF3N2O/c1-3-11-8(2)14-12(22(11)7-16(18,19)20)5-4-10-15(14)9(17)6-13(23)21-10/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,21,23) |
| SMILES | CCc1c(C)c2c3C(=CC(=O)Nc3ccc2n1CC(F)(F)F)Cl |
| Nombre IUPAC | 9-cloro-2-etil-1-metil-3-(2,2,2-trifluoroetil)-6H-pirrolo[3,2-f]quinolin-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 342.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.0747 |