Learn More
LGD-2226, TRC
Código de producto. 30011588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011588 5 mg 5 miligramos
30011352 10 mg 10 miligramos
30003655 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3976155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328947-93-9
Fórmula molecular C14 H9 F9 N2 O
Peso molecular (g/mol) 392.22
Sinónimo 6-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
Nombre IUPAC 6-[bis(2,2,2-trifluoroetil)amino]-4-(trifluorometil)-1H-quinolina-2-una
SMILES FC(F)(F)CN(CC(F)(F)F)c1ccc2NC(=O)C=C(c2c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-[bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0571
Porcentaje de pureza >95%