Learn More
LG 100268, TRC
Código de producto. 30478580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478580 5 mg 5 miligramos
30465385 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3976505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153559-76-3
Fórmula molecular C24 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 363.49
Nombre IUPAC 6-[1-(3,5,5,8,8-pentametil-6,7-dihidronaftaleno-2-il)ciclopropil]piridina-3-carboxílico
SMILES Cc1cc2c(cc1C3(CC3)c4ccc(cn4)C(=O)O)C(C)(C)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LG 100268
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2198