Learn More
Tocris Bioscience™ LG 100268
Descripción
LG 100268 is a potent and selective retinoid X receptor (RXR) agonist (EC50 = 4 nM). Displays >1000-fold selectivity for RXR over RAR. Activates RXR homodimers to induce transcriptional activation. Induces tissue transglutaminase (TGase) activity in HL-60 human promyelocytic leukemia cell line. Also activates RXR/PPARγ heterodimers.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)cyclopropyl]-3-pyridinecarboxylic acid |
| CAS | 153559-76-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula molecular | C24H29NO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 363.49 |