missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LFNG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6595), Invitrogen™

Código de producto. 30088472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088472 20 μL 20 microlitros
30089468 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088472 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553073

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

LFNG belongs to evolutionarily conserved glycosyltransferases that act in the Notch signaling pathway to define boundaries during embryonic development. While their genomic structure is distinct from other glycosyltransferases, fringe proteins have a fucose-specific beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase activity that leads to elongation of O-linked fucose residues on Notch, which alters Notch signaling. This protein is predicted to be a single-pass type II Golgi membrane protein but it may also be secreted and proteolytically processed like the related proteins in mouse and Drosophila (PMID: 9187150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LFNG
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB6595
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica LFNG
N.º de referencia del gen O09010, Q8NES3
Alias de gen AW061165; beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase lunatic fringe; LFNG; LFNG O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; lunatic fringe; lunatic fringe gene homolog; MGC128664 protein; O-fucosylpeptide 3-beta-N-acetylglucosaminyltransferase; SCDO3
Símbolos de los genes LFNG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Lunatic Fringe (350-379AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16848, 3955
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.