Learn More
LFM-A13, MedChemExpress
Código de producto. 16493467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493467 50 mg 50 miligramos
16447448 10 mg 10 miligramos
16439927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18009
MedChemExpress LFM-A13 is a potent BTK, JAK2, PLK inhibitor, inhibits recombinant BTK, Plx1 and PLK3 with IC50s of 2.5 μM, 10 μM and 61 μM; LFM-A13 shows no effects on JAK1 and JAK3, Src family kinase HCK, EGFR and IRK.
LFM-A13 is a potent BTK, JAK2, PLK inhibitor, inhibits recombinant BTK, Plx1 and PLK3 with IC50s of 2.5 μM, 10 μM and 61 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LFM-A13
CAS 244240-24-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H8Br2N2O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (116.67 mM)
SMILES BrC1=C(NC(/C(C#N)=C(C)\O)=O)C=C(Br)C=C1
Peso molecular (g/mol) 360.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.0
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease