Learn More
LF3, MedChemExpress
Código de producto. 16463388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463388 10 mg 10 miligramos
16459916 50 mg 50 miligramos
16444626 100 mg 100 miligramos
16442746 25 mg 25 miligramos
16426117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101486
MedChemExpress LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity; has an IC50 of 1.65 μM.
LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity
Especificaciones
Nombre del producto químico o material LF3
CAS 664969-54-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (600.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCN(C/C=C/C2=CC=CC=C2)CC1)NC3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 416.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.56
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death