Learn More
Lexithromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16490417
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490417 50 mg 50 miligramos
16425046 100 mg 100 miligramos
16424068 10 mg 10 miligramos
16402946 25 mg 25 miligramos
16446767 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY105932
MedChemExpress Lexithromycin is an erythromycin A derivative, with antibacterial activity.
Lexithromycin is an erythromycin A derivative, with antibacterial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lexithromycin
Forma física Solid
CAS 53066-26-5
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H70N2O13
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Erythromycin A 9-methoxime Wy 48314
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.53 mM)
SMILES CO[C@@](C)([C@@H](O)[C@H](C)O1)C[C@]1([H])O[C@@]([C@H]2C)([H])[C@@H]([C@H]([C@](O)(C[C@H](/C([C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@@H](CC)OC2=O)=N\OC)C)C)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@H](C[C@@H](C)O3)N(C)C)O)C
Peso molecular (g/mol) 762.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.97
Porcentaje de pureza 98.0%