Learn More
Lexibulin, MedChemExpress
Código de producto. 16490357
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490357 50 mg 50 miligramos
16466717 5 mg 5 miligramos
16444008 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490357 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10498
MedChemExpress Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines; with potent cytotoxic and vascular disrupting activity in vitro and in vivo. Lexibulin induces cell apoptosis and induces mitochondrial ROS generation in GC cells.
Lexibulin (CYT-997) is a potent and orally active tubulin polymerisation inhibitor with IC50s of 10-100 nM in cancer cell lines
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lexibulin
CAS 917111-44-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N6O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo CYT-997
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.13 mM)
SMILES CCC[C@H](NC1=C(C)C=NC(C2=CC=C(NC(NCC)=O)C(OC)=C2)=N1)C3=CN=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 434.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.53
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death