Learn More
Lexacalcitol, MedChemExpress
Código de producto. 16451919
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451919 1 mg 1 miligramo
16438038 10 mg 10 miligramos
16430498 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451919 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32340
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Lexacalcitol (KH1060), a vitamin D analog, is a potent regulator of cell growth and immune responses. Lexacalcitol can be used for the research of graft rejection, psoriasis, cancer and auto-immune diseases.
Lexacalcitol (KH1060), a vitamin D analog, is a potent regulator of cell growth and immune responses. Lexacalcitol can be used for the research of graft rejection, psoriasis, cancer and auto-immune diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lexacalcitol
CAS 131875-08-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H48O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo KH1060
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@@H]1[C@@H](C)OCCCC(CC)(CC)O)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)/C3=C
Peso molecular (g/mol) 460.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.69
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation