Learn More
Lewis Tetrasacárido Y, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lewis Y Tetrasaccharide |
| CAS | 82993-43-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H45 N O19 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H45NO19/c1-6-12(31)15(34)18(37)24(40-6)45-21-11(27-8(3)30)23(39)42-10(5-29)20(21)44-26-22(17(36)14(33)9(4-28)43-26)46-25-19(38)16(35)13(32)7(2)41-25/h6-7,9-26,28-29,31-39H,4-5H2,1-3H3,(H,27,30)/t6-,7-,9-,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23?,24-,25-,26+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](CO)OC(O)[C@H](NC(=O)C)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-2-hidroxi-6-(hidroximetil)-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 675.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 675.2586 |
| Mostrar más |