Learn More
Lewis X Trisacárido, TRC
Código de producto. 30012439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012439 1 mg 1 miligramo
30004884 5 mg 5 miligramos
30003240 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3950001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71208-06-5
Fórmula molecular C20 H35 N O15
Peso molecular (g/mol) 529.49
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2-hidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(=O)C)C(O)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lewis X Trisaccharide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H35NO15/c1-5-10(25)12(27)14(29)19(32-5)36-17-9(21-6(2)24)18(31)33-8(4-23)16(17)35-20-15(30)13(28)11(26)7(3-22)34-20/h5,7-20,22-23,25-31H,3-4H2,1-2H3,(H,21,24)/t5-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18?,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.2007
Porcentaje de pureza >95%