Learn More
Lewis X Trisacárido, Metil Glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lewis X Trisaccharide, Methyl Glycoside |
| CAS | 176106-81-3 |
| Fórmula molecular | C21 H37 N O15 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H37NO15/c1-6-11(26)13(28)15(30)20(33-6)37-18-10(22-7(2)25)19(32-3)35-9(5-24)17(18)36-21-16(31)14(29)12(27)8(4-23)34-21/h6,8-21,23-24,26-31H,4-5H2,1-3H3,(H,22,25)/t6-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H]1NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-6-(hidroximetil)-2-metoxi-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 543.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.2163 |