Learn More
Lewis X, glucósido de 4-metilbelbelifero, TRC
Código de producto. 30484106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484106 10 mg 10 miligramos
30465590 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL39560010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 359436-57-0
Fórmula molecular C30 H41 N O17
Peso molecular (g/mol) 687.64
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-6-(hidroximetil)-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxi-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-[(2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)O[C@H](CO)[C@H]2O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lewis X Trisaccharide, 4-Methylumbelliferyl Glycoside
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H41NO17/c1-10-6-18(35)44-15-7-13(4-5-14(10)15)43-28-19(31-12(3)34)27(48-29-24(40)22(38)20(36)11(2)42-29)26(17(9-33)46-28)47-30-25(41)23(39)21(37)16(8-32)45-30/h4-7,11,16-17,19-30,32-33,36-41H,8-9H2,1-3H3,(H,31,34)/t11-,16+,17+,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27+,28+,29-,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 687.2374