Learn More
Ácido Levulínico, TRC
Código de producto. 17974975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974975 500 g 500 g
17970525 50 g 50 g
17932325 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17974975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL379500500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-76-2
Fórmula molecular C5 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
Nombre IUPAC ácido 4-oxopentanoico
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levulinic Acid
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473