Learn More
Ácido levulínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429752 250 g 250 g
11419752 1000 g 1000 g
11439752 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429752 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10813.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
Mainly used as an intermediate for medicines, agricultural chemical and organic synthesis. Used as raw material of perfume, modifier and solvent of plastics. It is also employed as an additive of polymer, paints and lubricating oil. Also used as a surfactant and auxiliary for making printing ink, rubber flux and cosmetics(including shampoo).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente como intermedio para medicamentos, química agrícola y síntesis orgánica. Se usa como materia prima en perfumes, como modificador y disolvente de plásticos. También se emplea como aditivo de polímeros, pinturas y como lubricante. Además, sirve como tensioactivo y auxiliar para la fabricación de tinta de impresión, flujo de caucho y cosméticos (incluido el champú).
Solubilidad
Soluble en agua (675 g/l a 20 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-76-2
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00002796
Clave InChI JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
Nombre IUPAC ácido 4-oxopentanoico
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levulinic acid
Punto de fusión 26°C to 31°C
Densidad 1.134
pH 2.5 to 3.0
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 137°C (278°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 506796
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5472
Información de solubilidad Soluble in water ( 675g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 98%