Learn More
Ácido levulínico-3,3,5,5,5-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levulinic-d5 Acid |
| CAS | 1206185-52-5 |
| Fórmula molecular | C5 D5 H3 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 3-Acetylpropionic-d5 Acid, 3-Oxobutanecarboxylic-d5 Acid, 4-Ketovaleric-d5 Acid, 4-Oxopentanoic-d5 Acid, 4-Oxovaleric-d5 Acid, Laevulinic-d5 Acid, Levulic-d5 Acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic-d5 Acid, γ-Ketovaleric-d5 Acid, Levulinic-3,3,5,5,5-d5 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,5,5,5-pentadeuterio-4-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0787 g/mol |
| Mostrar más |