Learn More
Levovirina, TRC
Código de producto. 30468375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468375 100 mg 100 miligramos
30466324 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL379000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206269-27-4
Fórmula molecular C8 H12 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 244.2
Sinónimo 1-β-L-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, ICN 17261, L-Ribavirin
Nombre IUPAC 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1,2,4-triazola-3-carboxamida
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levovirin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0808