Learn More
Levotiroxina sódica, Mikromol™
Código de producto. 30052704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052704 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052704 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0694.000100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Levotiroxina sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levothyroxine Sodium
CAS 25416-65-3
Nombres de analitos o componentes Levothyroxine Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 I4 N O4 . Na . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levothyroxine sodium, Sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1
SMILES O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 816.87
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 816.6792 g/mol