Learn More
Levosulpirida, LoGiCal
Código de producto. 30458697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458697 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458697 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0941.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levosulpiride
CAS 23672-07-3
Nombres de analitos o componentes Levosulpiride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(Aminosulfonyl)-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, (S)-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-, (-)- (8CI), (-)-Sulpiride, L-Sulpiride, Lesuride, Levobren, Levopraid, Levosulpiride, S-(-)-Sulpiride, S-Sulpiride, l-Sulpiride, levopride, sulpid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t11-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-[[(2S)-1-etilpirrolidin-2-il]metil]-2-metoxi-5-sulfamoilbenzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 341.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1409 g/mol