Learn More
Levosimendán, Mikromol™
Descripción
Levosimendán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Levosimendan |
| CAS | 141505-33-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Levosimendan |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C14 H12 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(NN=C(C#N)C#N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-[(4R)-4-metil-6-oxo-4,5-dihidro-1H-piridazin-3-il]fenil]hidrazinilideno]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 280.28 |
| Mostrar más |