Learn More
Levosimendan, MedChemExpress
Código de producto. 16401726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16401726 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16401726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14286
MedChemExpress Levosimendan (Simsndan; OR-1259) is a calcium sensitiser used in the management of acutely decompensated congestive heart failure.
Levosimendan (Simsndan
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levosimendan
Forma física Solid
CAS 141505-33-1
Color Yellow
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Simsndan OR-1259
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (178.39 mM)
SMILES O=C1C[C@@H](C)C(C2=CC=C(N/N=C(C#N)/C#N)C=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 280.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Porcentaje de pureza 99.51%